Learn More
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color de la cubierta:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Con renglones:
Rejilla
Sí
cuadriculada
N.º de páginas:
100
200
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Las páginas sin ácido con calidad de archivo están numeradas e incluyen espacios para el título, el número de proyecto, el número de libro, la fecha y la firma del testigo.
- Se queda plana al abrirse
- Los datos de usuario, las instrucciones del cuaderno, el índice, la tabla periódica y las tablas de conversión se incluyen en cada libro
- La cinta de marcadores mantiene la posición para una referencia rápida
- Las cubiertas de todas las versiones son resistentes al agua y a los productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cartón/papel |
| Con renglones | Sí |
| Width (English) Page | 8,5 in |
| Longitud de página (imperial) | 11 in |
| Color | Negro |
| Color de la cubierta | Negro |
| Dimensiones (L x An) | 21,8 x 28,1 cm |
| Longitud de página (métrico) | 27.9 cm |
| Anchura de página (métrico) | 21.6 cm |
| Desechables | Reusable |
| Mostrar más |