Learn More
Nickel Electro™ Tapas de crisol de níquel de laboratorio
Código de producto. 11489579 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
20 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11489579 40 mm cada uno
11449579 20 mm cada uno
11479579 35 mm cada uno
11499579 45 mm cada uno
11409589 50 mm cada uno
11419589 60 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11489579 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 48
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga un éxito óptimo con tapas de crisol de níquel durante el proceso de calentamiento, evitando la posibilidad de que el material caliente se disperse fuera del crisol abierto. En las fusiones en las que no se pueden utilizar el circonio ni otros metales, las tapas para crisoles de níquel Clifton™ son la alternativa ideal.
  • Proporciona una cubierta a los crisoles
  • Evita la posibilidad de que el material caliente salga del crisol abierto durante el proceso de calentamiento
  • La tapa se puede quitar fácilmente con unas tenazas de laboratorio de acero inoxidable o níquel 
  • Forma un archivo de óxido estrechamente adherido entre 400 °C y 600 °C en atmósferas oxidantes
  • Níquel efectivo para su uso en fusiones en las que no se pueden utilizar el circonio ni otros metales
Especificaciones
Material Níquel
Temperatura máxima 350 °C
Cantidad Cada uno
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Product Type Tapa de crisol de laboratorio