Learn More
Nickel Electro™ Tapas de crisol de níquel de laboratorio
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
20 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Proporciona una cubierta a los crisoles
- Evita la posibilidad de que el material caliente salga del crisol abierto durante el proceso de calentamiento
- La tapa se puede quitar fácilmente con unas tenazas de laboratorio de acero inoxidable o níquel
- Forma un archivo de óxido estrechamente adherido entre 400 °C y 600 °C en atmósferas oxidantes
- Níquel efectivo para su uso en fusiones en las que no se pueden utilizar el circonio ni otros metales
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Temperatura máxima | 350 °C |
| Cantidad | Cada uno |
| Diámetro exterior (métrico) | 60 mm |
| Product Type | Tapa de crisol de laboratorio |