Learn More
Cytiva Adaptador estándar para colector de laboratorio para tapón del número 8
Descripción
- El colector de laboratorio está diseñado para ofrecer flexibilidad y reducir la contaminación cruzada
- El colector de laboratorio dispone de adaptadores intercambiables para la mayoría de embudos y un dispositivo de acoplamiento para duplicar la capacidad de pruebas, a la vez que permite la esterilización en autoclave estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón número 8 |
| Material | Fluoroelastómero |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° por paquete | 3/paquete |
| Tipo | Estándar |