Learn More
Cytiva Kit de juntas tóricas de repuesto para colector de laboratorio
Código de producto. 17164431
Change view
Click to view available options
:
Elastómero de fluorocarbono
Código de producto.
17164431 Elastómero de fluorocarbono
1 options
Código de producto. 17164431 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 4878
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kit completo de juntas tóricas de repuesto para colector de microbiología.
  • El colector de laboratorio está diseñado para ofrecer flexibilidad y reducir la contaminación cruzada
  • El colector de laboratorio dispone de adaptadores intercambiables para la mayoría de embudos y un dispositivo de acoplamiento para duplicar la capacidad de pruebas, a la vez que permite la esterilización en autoclave estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Fluoroelastómero
Esterilidad No estéril
N.° por paquete 11/paquete
Cantidad 1 juego