Learn More
Heinz Herenz Laboratory Dish Set 4 Pieces
Descripción
- Laboratory dish set
- 4 piece.set: 0.5 L - 180 x 230 x 42 mm, 1.5 L - 250 x 310 x 65 mm, 3.0 L - 310 x 370 x 75 mm, 10.0 L - 420 x 520 x 120 mm
- Plastic
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Capacidad (métrico) | 38 mm |
| Color | White |
| Desechables | Reusable |
| Forma | Rectangular |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tratamiento de superficie | Non-treated |
| Tipo | Laboratory Dish |
| Altura (métrico) | 120 mm |