Learn More
Buerkle™ Cestillo de laboratorio
Código de producto. p-7084524 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10358722 15 l cada uno
10493342 - cada uno
2 options
Código de producto. 10358722
Marca: Buerkle™ 23060015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cestillo de laboratorio para el transporte, la decantación y la mezcla. Vaciado seguro con boquilla ancha. Asa de metal.
  • PE, blanco
  • Con escala de contenido, graduación de 1000 ml
  • Con boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 15 l
Material Polietileno
Esterilizables en autoclave No
Capacidad (imperial) 3,96 gal
Color Blanco
Diámetro inferior (métrico) 320 mm
Diámetro exterior (métrico) 320 mm
Para utilizar con (equipo) Aptos para su uso con productos alimenticios
Material del mango metálica
Altura (métrico) 340 mm
Incluye Asa
Cantidad 1 unidad