Learn More
Buerkle™ Cestillo de laboratorio
Código de producto. 10493342 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Capacidad (métrico):
15 l
Código de producto. 10493342
Marca: Buerkle™ 23060010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cestillo de laboratorio para el transporte, la decantación y la mezcla. Vaciado seguro con boquilla ancha. Asa de metal.
  • PE, blanco
  • Con escala de contenido, graduación de 1000 ml
  • Con boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Graduaciones 1000 mL
Material Polietileno
Esterilizables en autoclave No
Capacidad (imperial) 2,64 gal
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 290 mm
Para utilizar con (equipo) Aptos para su uso con productos alimenticios
Material del mango metálica
Altura (métrico) 280 mm
Incluye Asa
Cantidad 1 unidad