Descripción
- PE, blanco
- Con escala de contenido, graduación de 1000 ml
- Con boquilla
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 15 l |
| Material | Polietileno |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Capacidad (imperial) | 3,96 gal |
| Color | Blanco |
| Diámetro inferior (métrico) | 320 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 320 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
| Material del mango | metálica |
| Mostrar más |