Learn More
Buerkle™ Frasco de laboratorio PET estéril
Código de producto. p-7235925 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15722785
Marca: Buerkle™ 03700125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Frasco de laboratorio estéril para su uso en laboratorios y áreas de manipulación química. Buena presentación del producto gracias al PET transparente. Ahorro de espacio y absolutamente a prueba de fugas. Ideal para almacenar y envasar líquidos.
  • SAL 10-3 estéril (según ISO 11137)
  • Transparente cristalino PET
  • Con cierre a prueba de manipulación (HDPE)
  • Con graduación elevada moldeada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Material PET