Learn More
Bochem™ Nuez de laboratorio
Código de producto. 10478042
Change view
Click to view available options
Material:
Laboral
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
10478042 Laboral cada uno
1 options
Código de producto. 10478042
Marca: Bochem™ B08254168
Solo quedan null
Especificaciones
Material Laboral
Descripción Sujeta las varillas en un ángulo de 90°
Diámetro interior (métrico) Entre 2 y 16 mm