Learn More
Fisherbrand™ Soporte para matraces de vidrio
Código de producto. 12639355 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vidrio de trabajo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12639355 Vidrio de trabajo cada uno
1 options
Código de producto. 12639355
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sujeta de forma segura matraces de vidrio en aplicaciones de desgasificación HPLC. El soporte para matraces de vidrio Fisherbrand™ está fabricado en acero inoxidable duradero.
  • Para unidades S 50 R
  • Embrague de tres dedos
  • Con toma de fijación y varilla de soporte
  • Tornillos de extremo roscados en la gradilla de soporte en la parte posterior de la unidad
Especificaciones
Tipo Cestillo de inmersión
Diámetro (métrico) 59 mm
Para utilizar con (equipo) Vidrio de trabajo
Altura (métrico) 60 mm
Material Acero inoxidable