Learn More
KNF™ Bombas de vacío de diafragma LABOPORT™ N 820 G y N 840 G
Código de producto. p-9466000
Change view
Click to view available options
Caudal:
20 LPM (a presión atmosférica)
34 LPM (a presión atmosférica)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
17034237 20 LPM (a presión atmosférica) cada uno
17225123 34 LPM (a presión atmosférica) cada uno
2 options
Código de producto. 17034237
Marca: KNF™ 317121/313452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba de vacío de diafragma compacta, resistente a productos químicos y sin aceite con control de velocidad manual para ajustar la capacidad de la bomba a su aplicación específica Cuenta con un lastre de gas, cabezales de PTFE/TFM, diafragmas con revestimiento de PTFE y válvulas FFPM.
Adecuada para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, lo que incluye gases y vapores extremadamente agresivos/corrosivos
  • Vacío final (máx.): 6 mbar (abs)
  • Control de velocidad ajustable
  • ATEX compatible únicamente con atmósfera interna (Ex) II 2/-G IIB+H2 T3
  • Perfecta para gases y vapores extremadamente agresivos/corrosivos
  • Funcionamiento limpio y sin aceite al 100 %
Especificaciones
Vacío máx. 6 Mbar abs.
temp. Control de velocidad de rotación integrado
Tipo de motor DC-B
Amperaje 0,35 - 0,66 A
Certificaciones/conformidad Certificación NRTL, TUV, de conformidad con UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, n.o 61010-1 Número de certificado U8 045055 0021 Rev. 00 Las directivas incluyen: 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (EMC), 2006/42/CE (MRL) DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 163 x 220 x 259 mm
Material Cabezales de PTFE/TFM, diafragmas con revestimiento de PTFE y válvulas FFPM
Modelo N 820 G
Tipo de tapón Enchufe para la UE y el Reino Unido
Línea de productos LABOPORT
Temperatura máx. (imperial) de 40 °C
Caudal 20 LPM (a presión atmosférica)
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 220 mm
Longitud global (imperial) 259 mm
Anchura total (imperial) 163 mm
Tipo de bomba Bomba de gas de diafragma
Clasificación de carcasa IP30
N. º de cabezales de bomba 2
Propiedades de resistencia Resistentes a productos químicos.
Temperatura mín. (imperial) de 5 °C
Aplicaciones Desgasificación
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 2
Presión máxima 0,1 bar G
Tensión 100/240 V