Learn More
Buerkle™ Muestreador desechable MicroDispo™
Descripción
- Mango ergonómico
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Sala limpia fabricada
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
- 21 mm de diám.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Disposable Sampler |
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Desechables | Single-use |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |