Learn More
Buerkle™ Cuchara de Poliestireno LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15571721 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Incluye:
Cubierta
Sin Funda
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
15571721 500 mL Cubierta paquete de 10
15346307 25 mL Sin Funda paquete de 10
15356307 25 mL Cubierta paquete de 10
15366307 50 mL Sin Funda paquete de 10
15376307 50 mL Cubierta paquete de 10
15386307 100 mL Sin Funda paquete de 10
15396307 100 mL Cubierta paquete de 10
15306317 150 mL Sin Funda paquete de 10
15316317 150 mL Cubierta paquete de 10
15541721 250 mL Sin Funda paquete de 10
15551721 250 mL Cubierta paquete de 10
15561721 500 mL Sin Funda paquete de 10
15654104 1000 mL Sin Funda paquete de 10
17260584 2000 mL Sin Funda paquete de 10
14 options
Código de producto. 15571721
Marca: Buerkle™ 53780016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cuchara desechable de poliestireno LaboPlast™ se fabrica y se monta en una sala limpia de clase 7 y se envasa individualmente para su uso desechable. La cuchara desechable es ideal para polvos, granulados y pastas.
Cuchara, desechable con o sin funda
  • Poliestireno, blanco
  • Envasado individual
  • Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
  • Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10
Descripción Con cubierta
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Incluye Cubierta
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 283 mm