Descripción
Cuchara, desechable con o sin funda
- Poliestireno, blanco
- Envasado individual
- Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
- Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sin Funda |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara Desechable |
| Incluye | Sin Funda |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 205 mm |