Learn More
Buerkle™ Cuchara de Poliestireno LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15306317 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Incluye:
Cubierta
Sin Funda
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15306317
Marca: Buerkle™ 53780007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cuchara desechable de poliestireno LaboPlast™ se fabrica y se monta en una sala limpia de clase 7 y se envasa individualmente para su uso desechable. La cuchara desechable es ideal para polvos, granulados y pastas.
Cuchara, desechable con o sin funda
  • Poliestireno, blanco
  • Envasado individual
  • Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
  • Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sin Funda
Capacidad (métrico) 150 mL
Desechables Sí
Tipo de producto Cuchara Desechable
Incluye Sin Funda
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 216 mm