Learn More
Buerkle™ Cuchara Desechable LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15356317 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 mL
10 ml
Longitud (métrico):
127 mm
170 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15356317 10 ml 170 mm paquete de 100
15346317 2,5 mL 127 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 15356317
Marca: Buerkle™ 53780012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La Cuchara Desechable LaboPlast™ se fabrica en una sala limpia de clase 7 (10 000) y se envuelve individualmente para un solo uso. Idóneas para polvos, gránulos y pastas.
  • PS, blanco
  • Envasado individual
  • Producción y embalaje según la clase 7 de sala limpia
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 10 ml
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 170 mm