Learn More
Hirschmann™ labopette™ fix
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fixed volume setting
- With tip ejector and recalibration possibility
- Autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 1.0% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
| Puntas compatibles | Yellow: 1-200 μL |
| Descripción | Tip ejector |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta manual |
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| Incluye | Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje |
| Precisión | 0.4% |
| Mostrar más |