Learn More
Hirschmann™ labopette™ fix
Descripción
- Fixed volume setting
- With tip ejector and recalibration possibility
- Autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 1.2% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
| Puntas compatibles | Clear: 0.2-10 μL, yellow: 1-200 μL |
| Descripción | Tip ejector |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta manual |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Incluye | Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje |
| Precisión | 0.8% |
| Mostrar más |