Learn More
Hirschmann™ labopette™ 12-Channel Pipette
Description
- Variable volume setting
- Multi channel
- With tip ejector and recalibration possibility
- Autoclavable
Specifications
Specifications
| Exactitud | 2,4 % |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
| Puntas compatibles | Transparente, 0,2-10 μL |
| Descripción | Tip ejector |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Labopette |
| Tipo | Multichannel Pipette with Variable Volume Setting |
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 101 μL |
| Incluye | Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje |
| Show More |