Descripción
- Estos mezcladores son excelentes para estudios piloto de procesos de tratamiento de productos químicos, alimentos y aguas residuales.
- Los mezcladores Labmaster Air-Drive tienen dos tipos de estilos de montaje.
- Los mezcladores de suspensión de tubos requieren la abrazadera de alta resistencia 04560-24 (se vende por separado).
- Los mezcladores de pinza universal se montan directamente en un soporte de anillo o en el borde del depósito.
- Los mezcladores incluyen:
- Eje de 0,8 x 30,5 cm (5/16 x 12 pulg), 316 SS de tipo no pasante
- Propulsor de 0,8 x 6,4 cm (5/16 x 2,5 pulg), 316 SS A-310
- Sujeción tipo pinza
- Montaje de suspensión de tubo o pinza universal
- Silenciador
- Valor de la aguja
- Advertencia: El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 1800 rpm |
| Caballos de fuerza | 1/15 CV |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Tipo de motor | Accionado por aire |
| par de torsión | 37 in oz |
| Tipo | Mezclador |
| Tipo de montaje | Suspensión de tubos |