Learn More
Fisherbrand™ Gato de laboratorio
Código de producto. 11745396 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11745396 30 kg cada uno
12750027 25 kg cada uno
2 options
Código de producto. 11745396
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un soporte excepcionalmente rígido y resistente sin peso excesivo.
  • Fabricado para tolerancias cercanas de aluminio con tornillo de funcionamiento de acero inoxidable
  • Las placas tienen un acabado anodizado azul
  • Diseñado para ser completamente estable y carecer de movimientos de balanceo
Especificaciones
Material Aluminio
Altura (métrico) 470 mm
Dimensiones (L x An) 320 x 260 mm
Capacidad (métrico) 30 kg
Tipo de producto Gato de laboratorio
Descripción Carga máx. de 30 kg
Cantidad 1 unidad