Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo LabelMaker™
Código de producto. 15113349
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
15113349 cada uno
15123349 cada uno
15103349 cada uno
3 options
Código de producto. 15113349
Marca: Brady™ 131590
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
LabelMaker™ Vinyl Labels are ideal for barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, laboratory labelling, wire and cable labelling.
  • Cartuchos de etiquetas precortadas para impresora, Etiquetas predimensionadas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL
Descripción Etiquetas BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Negra
Acabado Semisatinado
Formato Label
Material Vinilo
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta LabelMaker
Para utilizar con (aplicación) Marcado de cables
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas BMP™41, BMP™51 y BMP™53
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 160 Labels/Box
Cantidad 160/Paq.
Forma Cuadrada
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0,046 mm
Repetición vertical (métrico) 28.58 mm
Calibre de alambre De 12 a 10 AWG
Dimensions (LxW) 25,40 x 25,40 mm
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25.4 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Diámetro (imperial) 0.2 in.
Diámetro (métrico) 5,10 mm