Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cinta de marcado
Código de producto. p-8009489 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Verde
Dimensions (LxW):
13,7 m x 12,7 mm
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
54,6 m x 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 13495226
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F134820075
Edge
Se adhiere a cualquier superficie limpia, incluidos los materiales con revestimiento de resina de fluoropolímero de Teflon™. La cinta de marcado Bel Art™ se despega sin dejar residuos pegajosos.
  • Excelentes para su uso con dispensadores de cinta de marcado Write-On™ para varios rollos (F13472-0000 y F13473-0000)
  • El lápiz, el bolígrafo o el rotulador de tinta solvente siguen siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes
  • El papel de colores con adhesivo de resina de caucho es resistente a la humedad y a la mayoría de disolventes
  • Soporta una temperatura máxima de 157 ºC (315 ºF) durante 30 minutos u 80 ºC (176 ºF) durante 24 horas; se puede utilizar a – 80 ºC (– 112 ºF)
  • Soporta un ciclo de esterilización en autoclave con vapor a 121 ºC (250 ºF) e irradiación gamma entre 13,0 y 45,0 kGy
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Autoadhesivo
Recubrimiento None
Color Verde
Pantalla Blank
Acabado Matte
Formato Roll
Material Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Tipo de producto Cinta de marcado
Esterilidad Non-sterile
Cantidad 4/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +157 °C
Dimensions (LxW) 13,7 m x 19 mm
Longitud (imperial) 15 yd.
Longitud (métrico) 13,7 m
Anchura (imperial) 0.75 in.
Anchura (métrico) 19 mm