Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cinta de marcado
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Verde
Dimensions (LxW):
13,7 m x 12,7 mm
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
54,6 m x 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Excelentes para su uso con dispensadores de cinta de marcado Write-On™ para varios rollos (F13472-0000 y F13473-0000)
- El lápiz, el bolígrafo o el rotulador de tinta solvente siguen siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes
- El papel de colores con adhesivo de resina de caucho es resistente a la humedad y a la mayoría de disolventes
- Soporta una temperatura máxima de 157 ºC (315 ºF) durante 30 minutos u 80 ºC (176 ºF) durante 24 horas; se puede utilizar a – 80 ºC (– 112 ºF)
- Soporta un ciclo de esterilización en autoclave con vapor a 121 ºC (250 ºF) e irradiación gamma entre 13,0 y 45,0 kGy
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Autoadhesivo |
| Recubrimiento | None |
| Color | Amarillo |
| Pantalla | Blank |
| Acabado | Matte |
| Formato | Roll |
| Material | Paper |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Mostrar más |