Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cinta de marcado
Código de producto. 13425236 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Verde
Dimensions (LxW):
13,7 m x 12,7 mm
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
54,6 m x 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 13425236
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F134820100
Se adhiere a cualquier superficie limpia, incluidos los materiales con revestimiento de resina de fluoropolímero de Teflon™. La cinta de marcado Bel Art™ se despega sin dejar residuos pegajosos.
  • Excelentes para su uso con dispensadores de cinta de marcado Write-On™ para varios rollos (F13472-0000 y F13473-0000)
  • El lápiz, el bolígrafo o el rotulador de tinta solvente siguen siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes
  • El papel de colores con adhesivo de resina de caucho es resistente a la humedad y a la mayoría de disolventes
  • Soporta una temperatura máxima de 157 ºC (315 ºF) durante 30 minutos u 80 ºC (176 ºF) durante 24 horas; se puede utilizar a – 80 ºC (– 112 ºF)
  • Soporta un ciclo de esterilización en autoclave con vapor a 121 ºC (250 ºF) e irradiación gamma entre 13,0 y 45,0 kGy
Specifikationer
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Autoadhesivo
Recubrimiento None
Color Verde
Pantalla Blank
Acabado Matte
Formato Roll
Material Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Tipo de producto Cinta de marcado
Esterilidad Non-sterile
Cantidad 3/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +157 °C
Dimensions (LxW) 13,7 m x 25,4 mm
Longitud (imperial) 15 yd.
Longitud (métrico) 13,7 m
Anchura (imperial) 1 in.
Anchura (métrico) 25,4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.