Learn More
Shamrock™ Cinta de etiquetado
Código de producto. p-8006492
Click to view available options
Dimensions (LxW):
6 m x 13 mm
6 m x 19 mm
Tamaño de la unidad:
6 metros
Código de producto. 11760454
Marca: Shamrock™ SHLT12
Edge
Ofrece resistencia, adhesión y marcado adicionales para las necesidades de su laboratorio. La cinta de etiqueta Shamrock™ se mantiene en un amplio intervalo de temperaturas sobre cualquier superficie seca, no deja residuos desordenados y acepta anotaciones escritas a mano.
  • Resistentes al agua, aceite y ácido
  • Escala de temperatura de - 180 a + 280 °C
  • Estructura textil de alta resistencia; corte solo con tijeras
  • Para criogenia, autoclave, congelador, refrigerador y estufa
  • Marcado universal con bolígrafo o lápiz de papel
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de etiquetado
Intervalo de temperatura (métrico) De 180 a 280 °C
Dimensions (LxW) 6 m x 13 mm
Longitud (métrico) 6 mm
Anchura (métrico) 13 mm