Learn More
Brady™ Batería externa para las impresoras M511 y M211
Descripción
- Una batería externa de 10 000 mAh completamente cargada puede cargar su impresora M511 o M211 hasta 3 veces
- La pantalla digital LED muestra el porcentaje de energía restante
- Las salidas incluyen: USB-C, USB-A1/A2
- Compatible con todo tipo de dispositivos móviles
- Tiempo de carga de 70 minutos
- Más de 1000 ciclos de carga
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Battery/Adapter Pack |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Label Printers |
| Material | Plastic |
| Longitud (imperial) | 0.94 in. |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Altura (imperial) | 4.56 in. |
| Descripción | Printer Accessory Power Brick |
| Incluye | (1) Power Brick |
| Para utilizar con (aplicación) | Asset Tracking;Circuit Board Labeling;Component and Equipment Labeling;Data and Telecommunications Labeling;Electrical Labeling;Facility Identification;General Identification;Inventory and Inspection Labeling;Laboratory Labeling;Lean and 5S Labeling;Safety Identification;Warehouse Marking;Wire and Cable Labeling |
| Mostrar más |