Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: paño de nailon
Código de producto. 12823125
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,7 mm x 4,9 m (An x L)
12,7 × 25,4 mm (An × Al)
19,05 mm x 4,9 m (An x L)
19,05 × 12,7 mm (An × Al)
22,9 × 12,70 × 11,18 mm (An. × Al. × Pr.)
25,4 mm x 4,88 m (An x L)
25,4 × 12,7 × 9,53 mm (An. × Al. × Pr.)
38,1 mm x 4,88 m (An x L)
38,1 × 31,75 mm (An × Al)
9,53 mm x 4,9 m (An. X Al.)
9,53 × 20,96 mm (An × Al)
9,53 × 25,4 × 9,53 mm (An. × Al. × Pr.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12823125 12,7 × 25,4 mm (An × Al) cada uno
15161899 38,1 mm x 4,88 m (An x L) cada uno
11992852 22,9 × 12,70 × 11,18 mm (An. × Al. × Pr.) cada uno
12789536 12,7 mm x 4,9 m (An x L) cada uno
15152907 19,05 mm x 4,9 m (An x L) cada uno
12754049 19,05 × 12,7 mm (An × Al) cada uno
12734059 38,1 × 31,75 mm (An × Al) cada uno
15172907 25,4 mm x 4,88 m (An x L) cada uno
11942852 9,53 × 20,96 mm (An × Al) cada uno
12719546 25,4 × 12,7 × 9,53 mm (An. × Al. × Pr.) cada uno
11982852 9,53 × 25,4 × 9,53 mm (An. × Al. × Pr.) cada uno
15132907 9,53 mm x 4,9 m (An. X Al.) cada uno
12 options
Código de producto. 12823125
Marca: Brady™ 143350
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
Cartucho para marcador de etiquetas: de tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Paño de nailon
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,70 mm
Grosor (imperial) 0,0065 in.
Dimensiones (L x An) 12,7 × 25,4 mm (An × Al)
Tipo de adhesivo Permanente
Esterilidad No estéril
Acabado Blanco mate
Incluye No aplicable
Resistencia a la tracción 9,04 N/m (80 lb/pulg)
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Certificaciones/conformidad UL, CSA, DIN VDE 0472 Parte 815, ASTM D
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables
Cantidad 1 unidad