Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: paño de nailon
Descripción
Cartucho para marcador de etiquetas: de tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Material | Paño de nailon |
| Longitud (imperial) | 16 pies |
| Anchura (imperial) | 0,5 in |
| Longitud (métrico) | 4,88 m |
| Anchura (métrico) | 12,70 mm |
| Altura (imperial) | 0,5 in |
| Altura (métrico) | 4,88 m |
| Grosor (imperial) | 0,0065 in. |
| Mostrar más |