Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: paño de nailon
Código de producto. 12734059
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,7 mm x 4,9 m (An x L)
12,7 × 25,4 mm (An × Al)
19,05 mm x 4,9 m (An x L)
19,05 × 12,7 mm (An × Al)
22,9 × 12,70 × 11,18 mm (An. × Al. × Pr.)
25,4 mm x 4,88 m (An x L)
25,4 × 12,7 × 9,53 mm (An. × Al. × Pr.)
38,1 mm x 4,88 m (An x L)
38,1 × 31,75 mm (An × Al)
9,53 mm x 4,9 m (An. X Al.)
9,53 × 20,96 mm (An × Al)
9,53 × 25,4 × 9,53 mm (An. × Al. × Pr.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12734059
Marca: Brady™ 143362
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
Cartucho para marcador de etiquetas: de tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Paño de nailon
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,1 mm
Altura (imperial) 1,25 in.
Altura (métrico) 3,17 cm
Grosor (imperial) 0,0065 in.
Grosor (métrico) 0,165 mm
Dimensiones (L x An) 38,1 × 31,75 mm (An × Al)
Tipo de adhesivo Permanente
Esterilidad No estéril
Descripción Etiquetas para Labelmaker BMP51/53
Acabado Blanco mate
Incluye No aplicable
Forma Rectángulo
Resistencia a la tracción 9,04 N/m (80 lb/pulg)
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Certificaciones/conformidad UL, CSA, DIN VDE 0472 Parte 815, ASTM D
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables
Cantidad 1 unidad