Learn More
Brady™ Símbolo de GHS (toxicidad aguda)
Click to view available options
Color:
Rojo/negro sobre blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Descripción
- Etiquetas individuales, troqueladas (precortadas) en un rollo
- Etiquetas de alta calidad que pueden soportar los entornos más difíciles
- Los materiales ultrarresistentes hacen que solo tenga que etiquetar los productos una vez en su vida
- Resistentes al tiempo, a la abrasión y a los productos químicos
- Resisten temperaturas de – 40 °C a + 120 °C
- Dimensiones de la etiqueta :50 mm × 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Rojo/negro sobre blanco |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster laminado |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Forma | Diamante |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +110 °C |
| Grosor (métrico) | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Altura (métrico) | 50,00 mm |