Learn More
Labconco™ Insertos para limpieza
Código de producto. p-3541970 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (304)
Tipo de producto:
Inserto para placa Petri
Peso con embalaje (imperial):
2 lb
Peso con embalaje (métrico):
0,9 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15194505
Marca: Labconco™ 4589701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con lavadores Labconco FlaskScrubber™ y SteamScrubber™
Hay disponibles insertos de acero inoxidable de tipo 304 en diferentes estilos para sujetar instrumental de laboratorio específico.
Inserto de frasco de DBO
  • Capacidad: 18 frascos
  • Tamaño de rejilla: 70 × 70 mm
  • Con asas para facilitar la elevación
Inserto de tubo de cultivo
  • Capacidad: Admite 242 tubos de 10 a 12 mm de D. E.
  • Con asas para facilitar la elevación
Inserto de 48 clavijas
  • Sujeta una gran variedad de instrumental de vidrio
  • Las clavijas de acero inoxidable poseen una punta de plástico para proteger el instrumental de vidrio
Inserto para placas de Petri
  • Para placas de Petri, vidrios de control y microplacas
  • Capacidad: 24 placas
  • Tamaño de rejilla: 22 × 140mm
Inserto de pipeta
  • Permite la limpieza de la pipeta mediante inyección directa Capacidad: 16 pipetas, de 1 a 50 ml de tamaño
  • Las válvulas reguladoras de silicona con sellado automático permiten el lavado de cargas parciales o totales
  • Incluye dos cilindros de montaje de 3,2 cm y soporte con recubrimiento de PVC
  • Los lavadores FlaskScrubber y FlaskScrubber Vantage™ tienen capacidad para hasta dos insertos
Inserto de bandeja
  • Para platos, bandejas de instrumentos, bandejas multifuncionales y otros recipientes poco profundos
  • Se puede utilizar en gradilla inferior de lavadores SteamScrubber o FlaskScrubber
  • Capacidad: 5 bandejas
Especificaciones
Material Acero inoxidable (304)
Tipo de producto Inserto para placa Petri
Admite 24 placas
Tipo de gradilla Husillo, estándar
Para utilizar con (aplicación) Para placas de Petri, vidrios de control y placas de microtitulación
Para utilizar con (equipo) Lavadora de vidrio FlaskScrubber™ y SteamScrubber™
Fondo (imperial) 8,6 in
Fondo (métrico) 21,8 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,66 x 19,2 x 5,9 in (22 x 48,7 x 14,9cm)
Altura (imperial) 5,9 in
Altura (métrico) 14,900 cm
Longitud (imperial) 8,66 in
Longitud (métrico) 22 cm
Anchura (imperial) 19,2 in
Anchura (métrico) 48,7 cm
Peso con embalaje (imperial) 2 lb
Peso con embalaje (métrico) 0,9 kg
Cantidad Cada uno