Learn More
Labconco™ Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber™
El instrumental de vidrio limpio es esencial en cualquier laboratorio. El lavador de instrumental de vidrio Labconco SteamScrubber™ proporciona una limpieza completa, eficaz y económica que cumple las exigentes normas del laboratorio.
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para colegios y universidades, organismos públicos, laboratorios farmacéuticos e industriales o cualquier instalación que utilice instrumental de vidrio reutilizable |
|---|---|
| Caudal | 4,7 l/min para agua caliente del grifo, 3,4 l/min para agua purificada |
| Inlet Water Temperature (English) Min. | 120 °F |
| Inlet Water Temperature (English) Recommended | 140 °F |
| Temperatura mín. del agua de entrada (métrico) | 49°C |
Descripción
Clean glassware is essential in any lab. Labconco SteamScrubber™ Glassware Washer provides thorough, efficient, and economical cleaning that meets demanding laboratory standards.
Ideal para colegios y universidades, organismos públicos, laboratorios farmacéuticos e industriales o cualquier instalación que utilice instrumental de vidrio reutilizable. Elija entre los modelos de la serie FlaskScrubber de una sola gradilla o los modelos SteamScrubber de dos gradillas. Los husillos complementarios y las gradillas abiertas se han diseñado específicamente para instrumental de vidrio de laboratorio y son intercambiables entre modelos.
Características de funcionamiento
- Consiga una mayor temperatura del agua para mejorar los procesos de lavado, secado rápido y desinfección
- Centro de información LCD para personalizar ciclos y operaciones de supervisión, incluidas la temperatura del agua interna (°°C o °F) y las alarmas
- Velocidades de circulación del agua elevadas para una limpieza profunda: 96 gal/min (363 l/min) cuando se utiliza con 115 V, 60 Hz y 112 gal/min (424 l/min) con 230 V y 50/60 Hz
- Bombas dobles: una para el lavado y otra para el vaciado, para reducir el riesgo de contaminación cruzada
- La bomba de agua purificada integrada suministra agua purificada sin presurizar o presurizada al depósito para realizar hasta seis enjuagues de agua pura
- El generador de vapor integrado produce vapor caliente para penetrar y eliminar los residuos secos con el fin de lograr una mejor limpieza del instrumental de vidrio
- Dispensadores de carga manual para detergente (en polvo o líquido) o solución de enjuague complementaria
- Dos programas de ciclos definidos por el usuario
- Inicio demorado definido por el usuario (hasta 8 horas)
- La ventana de visualización de vidrio de seguridad templado opcional con luz interior de 25 w
- Respetuoso con el medio ambiente: el producto contiene atributos o características medioambientales (por ejemplo, conservación de agua, sin plomo, etc.) como se describe en el detalle del producto
Características estructurales
- Puerta, depósito y brazos de lavado superiores e inferiores de acero inoxidable pulido de tipo 304
- Los modelos independientes tienen los lados exteriores y la parte superior de acero inoxidable
- El filtro de drenaje de partículas de malla fina, acero inoxidable y una sola pieza atrapa los residuos en el depósito para proteger las bombas
- Cuatro patas de nivelación
- Conexión de entrada NPT hembra de 0.375 pulg para conexión a grifo de agua caliente
- Manguera de drenaje y pinza de banda instaladas en fábrica
- Se suministra con gradillas superiores e inferiores abiertas de acero inoxidable de tipo 304 para el lavado de instrumental de vidrio de boca ancha
- Secado con aire forzado integrado de hasta 99 min y programable de 38 °C a 70 °C (de 100 °F a 158 °F).
- La gradilla superior tiene un brazo de limpieza adicional y cierres de liberación laterales para una extracción sencilla
- Programas de ciclo configurados en fábrica: Para los modelos de 208/230 V, 10 (se añaden INTENSE, INTENSE PLUS y EXTREME)
Información de órdenes
Most accessories are interchangeable between models and are sold separately. Onsite validation is available through Labconco; contact your Fisher Scientific Sales Representative for details
Certifications
CE Marked
Compliance
ETL listed
Garantía
Two years, parts and labor
Especificaciones
| Ideales para colegios y universidades, organismos públicos, laboratorios farmacéuticos e industriales o cualquier instalación que utilice instrumental de vidrio reutilizable | |
| 120 °F | |
| 49°C | |
| Acero inoxidable tipo 304 | |
| 0psi |
| 4,7 l/min para agua caliente del grifo, 3,4 l/min para agua purificada | |
| 140 °F | |
| 60°C | |
| De 20 a 120 psi de presión para agua caliente del grifo en lavadora | |
| 13 l/recarga |