Learn More
Labconco™ Gradillas de acero inoxidable para sistemas de evaporación N2 y vacío RapidVap™
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
170 mL
600 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Las gradillas de acero inoxidable sostienen los tubos RapidVap en posición vertical.
Las gradillas de acero inoxidable tienen ocho huecos para sostener los tubos RapidVap en posición vertical. Para usar con tubos de 170 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de evaporación de N2 y al vacío RapidVap |
| Admite | Tubos de vidrio de 170 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de lugares | 8 |
| Tipo | Gradilla de tubos |
| Volumen (métrico) | 170 mL |
| Peso (imperial) | 2 lb |
| Peso (métrico) | 0,9 kg |