Learn More
Labconco™ Superficie de trabajo SpillStopper™ de 1,82 m (6 pies)Protector™XStream
Código de producto. p-4517898 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Incluye:
Parte trasera izquierda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13141144
Marca: Labconco™ 9503610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La superficie de trabajo Labconco SpillStopper™ está diseñada y contorneada para que se ajuste al revestimiento interior para contener derrames.
  • Se ha diseñado y contorneado para ajustarse al revestimiento interior de las campanas protectoras de laboratorio
  • Borde frontal con radio grande para dirigir aerodinámicamente el flujo de aire en la campana
  • Orificios preperforados para conductos de ventilación y fontanería
  • Incluye un recorte del colector trasero izquierdo
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Protector XStream Fume Hood (72 in.)
Incluye Parte trasera izquierda
Tipo de producto Parte trasera izquierda
Material Resina epoxi
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Fume Hood Work