Learn More
Labconco™ Superficies de trabajo SpillStopper™ para campanas de 121,9 cm (4 pies)Protector™XStream
Código de producto. p-4517895 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Incluye:
Sin aberturas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15963117
Marca: Labconco™ 9503400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las superficies de trabajo de SpillStopper son abombadas para contener los derrames
  • El borde delantero tiene un gran radio para dirigir de forma aerodinámica el flujo de aire hacia la campana
  • Algunas superficies tienen muescas para montar un accesorio de servicio en la superficie o un fregadero de recogida de 7,62 x 15,24 cm (3 x 6 pulg)
  • Las superficies de trabajo planas también pueden acoplarse con un soporte de altura ajustable para proporcionar espacio de trabajo auxiliar
  • El accesorio de servicio y el fregadero de recogida se venden por separado
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Protector XStream Fume Hood (48 in.)
Incluye Sin aberturas
Tipo de producto Sin aberturas
Material Resina epoxi
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Fume Hood Work