Descripción
- Se adapta a frascos de suero de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml y 125 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Silver |
| Para utilizar con (aplicación) | Se adapta a frascos de suero 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml y 125 ml |
| Material | Aluminio |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Peso (métrico) | 0,5kg |
| Peso (imperial) | 1 lb |
| Tamaño de rosca (métrico) | 57 mm |
| Acabado del cuello | 57 mm |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de producto | Junta |
| Mostrar más |