Learn More
Labconco™ Recipiente de trampa secundario e insertos para sistema CentriVap™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Ayude a proporcionar protección secundaria a las bombas de vacío en sistemas de evaporación
- Contenedor de polipropileno transparente con soporte de montaje, 43 cm (17 pulgadas) de tubo de PVC y dos abrazaderas
- El contenedor admite los insertos de trampa que se enumeran en la tabla
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polypropylene |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema CentriVap™ |
| Tipo | Inserto de trampa de humedad |
| Peso (imperial) | 4 lb |
| Peso (métrico) | 1,8 kg |