Learn More
Labconco™ Accesorio para lavadora/secadora de pipetas ScrubAir™, kit con husillo
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- Permite lavar tubos de ensayo o viales pequeños, de 7 mm de diámetro interno o más grande, en el ScrubAir
- El kit contiene 24 unidades de husillos de plástico de poliestireno de 5 mm de diámetro externo con tapones y gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable para sostener hasta 20 tubos de ensayo cada una
- Peso con embalaje: 0,9 kg (2,0 libras)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit |
| Para utilizar con (equipo) | Lavador/secador de pipeta ScrubAir |