Learn More
Labconco™ Bloques de muestras para sistemas de evaporación N2 y vacío RapidVap™
Código de producto. 11711559 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos de 10 mL
Tubos de 170 mL
Tubos de 23 mL
Viales de centelleo de 50 ml
N.º de lugares:
26
48
69
110
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11711559
Marca: Labconco™ 7486400
Bloques de aluminio recubiertos de PTFE para usar con sistemas de evaporación al vacío RapidVap.
Los bloques de aluminio recubiertos de PTFE mantienen el material de vidrio en su lugar dentro de los sistemas de evaporación al vacío RapidVap. Se requiere un bloque para todos los sistemas de evaporación al vacío RapidVap. Los bloques son intercambiables. Están disponibles previa solicitud los bloques personalizados para el material de vidrio especial, como los viales VOA. Se requiere material de vidrio (no incluida).
†Para tubos con una capacidad máxima mostrada.El volumen real de la muestra es del 66 al 75 % de la capacidad total del tubo y depende de la forma del tubo y de la altura y velocidad del vórtice.
‡Solo para tubos de fondo plano de borosilicato Labconco (véanse 16-315-78 y -79).También se pueden utilizar tubos Labconco con vástagos en sistemas RapidVap N2 (véanse los apartados 16-315-73 a -77 y 16-317-17B, 17C).
Especificaciones
Diámetro (imperial) 1,5 in
Diámetro (métrico) 4 cm
Requisitos eléctricos 115 V, 60 Hz
Para utilizar con (equipo) Sistema de evaporación de N2 y al vacío RapidVap
Frecuencia 60 Hz
Admite Tubos de 170 mL
Material Aluminio con revestimiento de PTFE
N.º de lugares 48
Intervalo de temperatura (métrico) 30°C to 100°C
Tipo Bloque
Tensión 115 V
Volumen (métrico) 170 mL
Peso (imperial) 8,2 lb
Peso (métrico) 3,7 kg