Learn More
Labconco™ Rotor con matraz en forma de pera para concentradores de vacío CentriVap™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Rotor para uso con matraces en forma de pera de 100 ml. 8 orificios. Fabricado con aluminio anodizado. Fácilmente intercambiable.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor para concentrador |
| Para utilizar con (equipo) | Concentrador de vacío CentriVap™ |
| Admite | 8 matraces con forma de pera de 100 ml |
| Material (recubrimiento) | No disponible |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Anchura (métrico) | 15,2 cm |
| Diámetro (imperial) | 11,4 in |
| Show More |