Includes
Bomba, interruptor de encendido/apagado, cable de alimentación con enchufe, un adaptador de entrada de 12,7mm (1/2 pulg) de diámetro exterior y otro de 19,1 mm (3/4 pulg) de diámetro exterior y un frasco de 1 l (1 galón) de aceite de vacío
Diseñadas para su uso con sistemas de liofilización Labconco— su tamaño compacto se ajusta fácilmente a las cabinas del sistema de liofilización
Proporcionan una fuente de vacío fiable para otros productos, como cajas de guantes y concentradores centrífugos.
- Bombas selladas con aceite de dos etapas con paleta deslizante
- Modos de alto vacío y de alto rendimiento intercambiables
- Válvula de lastre de gas de tres posiciones (cerrada, flujo bajo y flujo alto)
- Un motor eléctrico monofásico refrigerado con ventilador y cerrado impulsa la bomba
- Protección contra sobrecarga térmica con reinicio automático
- La válvula de admisión evita la retrosucción de aire y aceite en caso de pérdida de aceite o energía
- Carcasa de aluminio fundido
- Montadas en una placa base con patas de caucho para una mayor estabilidad
Los modelos con n.º de cat. 16-108-218 tiene un enchufe IEC inverso; los modelos con capacidad de bombeo de 117 l/min incluyen un asa de elevación retráctil; los modelos con capacidad de bombeo de 195 l/min tienen un soporte de elevación. También se incluye un filtro de escape de la bomba con elementos de filtración de olor y aceite.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 2 x 10-3 mBar |
| Amperaje | 2,4 A |
| Incluye | Bomba, cuatro frascos de un litro cada uno de aceite de bomba de vacío y un filtro de escape con vapor de aceite y elementos de filtro de olor. Interruptor de encendido/apagado, cable de alimentación con enchufe para conexión directa de la bomba a liofilizadores Labconco, un adaptador de entrada con diámetro exterior de 12,7 mm (1/2 pulg.) y otro con diámetro exterior de 19,1 mm (3/4 pulg.) |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Material | Aluminio fundido |
| Tipo de tapón | IEC inverso de 230 V |
| Peso (imperial) | 70 lb |
| Peso (métrico) | 32 kg |
| Caudal | 117 l/min |
| Para utilizar con | Sistema de liofilización |
| Mostrar más |