Includes
Bomba, interruptor de encendido/apagado, cable de alimentación con enchufe, un adaptador de entrada de 12,7mm (1/2 pulg) de diámetro exterior y otro de 19,1 mm (3/4 pulg) de diámetro exterior y un frasco de 1 l (1 galón) de aceite de vacío
Diseñadas para su uso con sistemas de liofilización Labconco— su tamaño compacto se ajusta fácilmente a las cabinas del sistema de liofilización
Proporcionan una fuente de vacío fiable para otros productos, como cajas de guantes y concentradores centrífugos.
- Bombas selladas con aceite de dos etapas con paleta deslizante
- Modos de alto vacío y de alto rendimiento intercambiables
- Válvula de lastre de gas de tres posiciones (cerrada, flujo bajo y flujo alto)
- Un motor eléctrico monofásico refrigerado con ventilador y cerrado impulsa la bomba
- Protección contra sobrecarga térmica con reinicio automático
- La válvula de admisión evita la retrosucción de aire y aceite en caso de pérdida de aceite o energía
- Carcasa de aluminio fundido
- Montadas en una placa base con patas de caucho para una mayor estabilidad
Los modelos con n.º de cat. 16-108-218 tiene un enchufe IEC inverso; los modelos con capacidad de bombeo de 117 l/min incluyen un asa de elevación retráctil; los modelos con capacidad de bombeo de 195 l/min tienen un soporte de elevación. También se incluye un filtro de escape de la bomba con elementos de filtración de olor y aceite.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 2 x 10-3 mBar |
| Amperaje | 2,4 A |
| Incluye | Bomba, cuatro frascos de un litro cada uno de aceite de bomba de vacío y un filtro de escape con vapor de aceite y elementos de filtro de olor. Interruptor de encendido/apagado, cable de alimentación con enchufe para conexión directa de la bomba a liofilizadores Labconco, un adaptador de entrada con diámetro exterior de 12,7 mm (1/2 pulg.) y otro con diámetro exterior de 19,1 mm (3/4 pulg.) |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Material | Aluminio fundido |
| Tipo de tapón | NEMA 6-15P de 220 V |
| Peso (imperial) | 65 lb |
| Peso (métrico) | 29,5 kg |
| Caudal | 117 l/min |
| Para utilizar con | Sistema de liofilización |
| Mostrar más |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.