Learn More
Labconco™ Cabinas de flujo laminar verticales Purifier™
Código de producto. p-3074964 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
24 in
36 in
48 in
Tensión:
230 V
Tipo de tapón:
Sin tapón
Incluye:
Luz UV, panel de protección y temporizador
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Tensión Tipo de tapón Incluye unitSize
17134871 24 in 230 V Sin tapón cada uno
17144871 36 in 230 V Sin tapón cada uno
15764555 48 in 230 V Sin tapón Luz UV, panel de protección y temporizador cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Las cabinas de flujo laminar verticales Purifier no proporcionan protección al usuario.Los materiales biopeligrosos, las toxinas y los radionucleidos deben manipularse en cabinas de seguridad biológica de clase I o clase II.(Consulte Carcasas de seguridad de clase I Purifier y cabinas de la serie Delta).
Código de producto. 17134871 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 3970220
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las cabinas de flujo laminar verticales Purifier no proporcionan protección al usuario.Los materiales biopeligrosos, las toxinas y los radionucleidos deben manipularse en cabinas de seguridad biológica de clase I o clase II.(Consulte Carcasas de seguridad de clase I Purifier y cabinas de la serie Delta).
Requires
Superficie de trabajo y soporte base (se venden por separado).
Proteja el trabajo de la contaminación por partículas eligiendo una cabina de flujo laminar vertical Purifier™.
  • Velocidad nominal de flujo descendente de 13,7 a 19,8 m (45 a 65 pies) por minuto y lámina de aire aerodinámica
  • Filtro HEPA de suministro, eficacia del 99,99 % en partículas de 0,3 micrómetros
  • Aire ISO Clase 5 (antes Clase 100 según la Norma Federal 209E)
  • Ventilador integrado de velocidad variable con propulsor motorizado y control de estado sólido clasificado para 10 A
  • Diseño de presión negativa, intrínsecamente sonoro
  • Manómetro Minihelic y prefiltro desechable
  • Fabricación en acero y aluminio recubiertos de polvo, resistente a los rayos UV, blanco glaciar y gris
  • Marco y laterales de cristal de seguridad templado de 6,3 mm de espesor, opaco y resistente a los rayos UV
  • Interruptores de luz y ventilador
  • Difusor de aire y abertura de guillotina de 23,8 cm de alto
  • Marco ergonómico con ángulos de 10° y bisagras que pivotan hacia arriba, se bloquea a una altura de carga de 50,8 cm y tiene sellos de limpieza para promover las condiciones de ISO Clase 5
  • Dos puertos de uso general con aberturas de iris y enchufes
  • Listado ETL (modelos de 115 voltios, 60 Hz)
Información de órdenes
Las cabinas de flujo laminar verticales se pueden pedir con puertas plegables; se debe especificar al realizar el pedido.El monitor de flujo de aire Guardian™ se ofrece como opción instalada de fábrica en todas las cabinas; se debe especificar al realizar el pedido.
Garantía
Un año para piezas y servicio
Especificaciones
Tipo de producto Cabina de flujo laminar
Recubrimiento Polvo
Tipo de filtro HEPA
Tipo de iluminación Fluorescente
Material Aluminio y acero con revestimiento de polvo
Amperaje 3 A
Certificaciones/conformidad CAN/CSA C22.2, UL, CE
Color Blanco glaciar, gris
Fondo (imperial) 28,6 in
Fondo interior (imperial) 25.3 in.
Fondo (métrico) 72,64 cm
Fondo interior (métrico) 64.3 cm
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de tejidos vegetales, preparación de placas de medios, inspección electrónica, montaje de dispositivos médicos y preparación de medicamentos farmacéuticos
Altura (imperial) 36,8 in
Altura (imperial) interior 22.7 in.
Altura (métrico) 93,47 cm
Altura (métrico) interior 57.7 cm
Hertz 50/60 Hz
Incluye
Clasificación IP None
Tipo de tapón Sin tapón
Puertos Utilidad
Tensión 230 V
Peso (imperial) 125 lb
Peso (métrico) 57 kg
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (imperial) interior 22.8 in.
Anchura (métrico) 60,96 cm
Anchura (métrico) interior 57.9 cm