Learn More
Labconco™ Protector Glove Box Accessory Kits
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de descarga de presión
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Componentes del kit
- Filtro HEPA redondo de 12,7 cm (5 pulg) de diámetro (eficiencia del 99,9 % en partículas de 0,3 micras)
- Mangueras dentadas de plástico (2)
- Tubos de neopreno de 304 cm (10 pies) y 1,9 cm (0,75 pulg) de D.I.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cajas de guantes Protector |
| Incluye | Filtro HEPA, conectores de manguera dentada y tubos de neopreno de 304 cm (10 pies) y 1,9 cm (0,75 pulg) de D.I. para la fijación al tubo de escape del borboteador de descarga de presión |
| Tipo de producto | Kit de descarga de presión |