Learn More
Labconco™ Monitor de oxígeno, 0,1 a 100 %
Código de producto. p-4263004 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11731539
Marca: Labconco™ 5244501
Includes
3 m (10 pies) de cable de sensor de interconexión, cable de alimentación para la conexión a la toma eléctrica interior de la caja de guantes y soporte de montaje para colgar de los estantes interiores (5061600, se vende por separado) o kit de estante interior trasero (5235000, se vende por separado)
Mide el porcentaje de oxígeno dentro de la caja de guantes utilizando un sensor electroquímico resistente a productos químicos
  • El rango de medición es de 0,1 a 100 % de oxígeno (± % de la escala completa a 25 °C [77 °F] y 29,92 inHg)
  • Pantalla LCD del panel frontal
  • Valor nominal para servicio de uso general de solo 1000 ppm (0,1 %)
  • Para usar con todas las cajas de guantes.
  • La referencia es 5244400 para las cajas de guantes Precise
  • En 5244500 y 5244501, se puede trabajar con Protector y Precise
Especificaciones
Analitos detectables Oxygen
Límites de detección 1 ppm
Caudal 0 to 10 L/min.
Para utilizar con (equipo) Glove Boxes
Gases medidos Oxygen
Entradas Gas
Linealidad 1 ppm
Tipo de producto Monitor de oxígeno
Tiempo de respuesta 15 sec. (1 sec. average time)
Desviación de intervalo 1 ppm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 68 to 77°F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 20 to 25°C
Ruido del cero Yes
Exactitud 1 ppm
Fondo (imperial) 6.2 in.
Fondo (métrico) 15.75 cm
Tipo de pantalla LCD
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Intervalo extendido 10,000 ppm
Para utilizar con (aplicación) Detección de trazas de oxígeno con un sensor electroquímico
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (imperial) 10.9 in.
Altura (métrico) 27.69 cm
Incluye 3 m (10 pies) de cable de sensor de interconexión, cable de alimentación para la conexión a la toma eléctrica interior de la caja de guantes y soporte de montaje para colgar de los estantes interiores (5061600, se vende por separado) o kit de estante interior trasero (5235000, se vende por separado)
Intervalo de medición De 0 a 10.000 ppm
Precisión 1 ppm
Tensión 230 V
Peso (imperial) 12 lb
Peso (métrico) 5,4 kg
Anchura (imperial) 6.5 in.
Anchura (métrico) 16.51 cm