Learn More
Labconco™ Monitor de humedad/higrómetro
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Mide el contenido de humedad absoluta en el gas.
- Detecta niveles de 0 a 10 000 ppm (con tres rangos de 0 a 100 ppm, de 100 a 1000 ppm y de 1000 a 10 000 ppm) con ±1 % de precisión
- Consta de sensor de humedad con tecnología cerámica químicamente inerte, bloque de muestreo, monitor digital, bomba de muestreo, fuente de alimentación de conmutación e interruptor de encendido/apagado.
- Para usar con todas las cajas de guantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Monitor de humedad/higrómetro |
| Resolución | 5 ppm |
| Exactitud | ±1% |
| Longitud (imperial) | 7,7 in |
| Altura (métrico) | 18,28 cm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la colocación dentro de la cámara principal de la caja de guantes para controlar de forma continua los niveles de humedad. |