Learn More
Labconco™ Gradillas para tubos de microcentrífuga
Código de producto. 16802566 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
12
18
96
Admite:
Tubos (0,5 ml)
Tubos (1,5 ml)
Tubos (5 ml)
Para utilizar con (equipo):
Microtubos de 0,5 mL
Microtubos de 1,5 mL
Microtubos de 5 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5 x 2 x 2,5 in (12,7 x 5,1 x 6,4cm)
6 x 2 x 1,5 in (15,2 x 5,1 x 3,8cm)
8 × 6 × 1,5 pulg (20,3 × 15,2 × 3,8cm)
8 × 8 × 1,5 pulg (20,3 × 20,3 × 3,8cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Admite Para utilizar con (equipo) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
16802566 18 Tubos (1,5 ml) Microtubos de 1,5 mL 6 x 2 x 1,5 in (15,2 x 5,1 x 3,8cm) cada uno
15989501 96 Tubos (1,5 ml) Microtubos de 1,5 mL 8 × 8 × 1,5 pulg (20,3 × 20,3 × 3,8cm) cada uno
16358887 96 Tubos (0,5 ml) Microtubos de 0,5 mL 8 × 6 × 1,5 pulg (20,3 × 15,2 × 3,8cm) cada uno
15546029 12 Tubos (5 ml) Microtubos de 5 mL 5 x 2 x 2,5 in (12,7 x 5,1 x 6,4cm) cada uno
4 options
Código de producto. 16802566
Marca: Labconco™ 4026402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sujete los tubos en posición vertical y facilite la conducción de calor o frío desde el área Temp-Zone en determinados modelos de cabinas de bioseguridad Purifier Cell Logic para ayudar a mantener la temperatura de las muestras
Sujete los tubos en posición vertical y facilite la conducción de calor o frío desde el área Temp-Zone en determinados modelos de cabinas de bioseguridad Purifier Cell Logic para ayudar a mantener la temperatura de las muestras
  • Material: Aluminio anodizado
  • Color: Azul
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (1,5 ml)
Material Aluminio
Posiciones 18
Forma Rectángulo
Apilables No
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) Microtubos de 1,5 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 x 2 x 1,5 in (15,2 x 5,1 x 3,8cm)
Longitud (métrico) 15,2 cm
Longitud (imperial) 6 in
Anchura (imperial) 2 in
Altura (imperial) 1,5 in
Tipo de producto Gradilla de tubos
Estantes None
Altura (métrico) 3,8 cm
matriz, red, conjunto 18
Anchura (métrico) 5,1 cm